252034
1,1′,3,3,3′,3′-Hexamethylindotricarbocyanine iodide
97%
Sinónimos:
2-[7-(1,3-Dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)-1,3,5-heptatrienyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium iodide, HITC iodide
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
impurities
2% ethyl alcohol
mp
198 °C (dec.) (lit.)
λmax
740 nm
SMILES string
[I-].CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C\C=C\C=C\C3=[N+](C)c4ccccc4C3(C)C
InChI
1S/C29H33N2.HI/c1-28(2)22-16-12-14-18-24(22)30(5)26(28)20-10-8-7-9-11-21-27-29(3,4)23-17-13-15-19-25(23)31(27)6;/h7-21H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JKXWXYURKUEZHV-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.