Merck
248967
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-α-Methoxyphenylacetic acid
99%
Sinónimos:
O-Methyl-D-mandelic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(OCH3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
166.17
Beilstein:
2209198
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −146°, c = 0.5 in ethanol
mp
66-68 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ether
phenyl
cadena SMILES
CO[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)/t8-/m1/s1
Clave InChI
DIWVBIXQCNRCFE-MRVPVSSYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Radoslaw Laufer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(17), 4968-4997 (2014-07-22)
TTK kinase was identified by in-house siRNA screen and pursued as a tractable, novel target for cancer treatment. A screening campaign and systematic optimization, supported by computer modeling led to an indazole core with key sulfamoylphenyl and acetamido moieties at