247766
3-Thiophenecarboxylic acid
99%
Sinónimos:
β-Thiophenecarboxylic acid, β-Thiophenic acid, 3-Carboxythiophene, 3-Thenoic acid, 3-Thienylcarboxylic acid, Thiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
136-141 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 0.2 g/10 mL, clear to almost clear, colorless to slightly brownish-yellow
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)c1ccsc1
InChI
1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7)
Clave InChI
YNVOMSDITJMNET-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- novel acetylene monomer, required for the synthesis of poly(2-methylbut-2-enyl thiophene-3-carboxylate)
- oxazolines and oxazoles
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?