246557
Tryptamine hydrochloride
99%
Sinónimos:
2-(3-Indolyl)ethylamine hydrochloride, 3-(2-Aminoethyl)indole hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
253-255 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 0.1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
grupo funcional
amine
cadena SMILES
Cl[H].NCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2.ClH/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10;/h1-4,7,12H,5-6,11H2;1H
Clave InChI
KDFBGNBTTMPNIG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Tryptamine derivatives as inhibitors against hepatitis B virus
- Carbamoyl epipodophyllotoxins as potential antitumor agents
- Anthranilic acid derivatives as CCK receptor antagonists
- Brassinin derivatives as indoleamine 2,3-dioxygenase inhibitors
- Antispasmodic agents
- β-carbolinium cations as new antimalarial agents
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?