245852
Propyl formate
97%
Sinónimos:
n-Propyl methanoate
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.03 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
100 mmHg ( 29.5 °C)
50 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
97%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
851 °F
índice de refracción
n20/D 1.375 (lit.)
bp
80-81 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 45 part(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
densidad
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)OCCC
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-6-4-5/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
KFNNIILCVOLYIR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?