241970
Tetrapentylammonium bromide
≥99%
Sinónimos:
Tetra-n-pentylammonium bromide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99%
mp
100-101 °C (lit.)
cadena SMILES
[Br-].CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C20H44N.BrH/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
SPALIFXDWQTXKS-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
- As a versatile structure-directing agent for the synthesis of Zeolite-like heterobimetallic cyanide frameworks.
- As an alkylating agent for rhodium(I)-catalyzed alkylation reaction of benzylic amines and for N-alkylation of azaheterocycles.
- As a precursor to prepare a Cobalt-complex, {[(Pentyl)4N]3CoBr3}Cl2, which is used as a catalyst in the synthesis of multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs).
Electrochemical synthesis of stable graphite intercalation compounds (GICs) containing tetrapentylammonium cations has been reported.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?