228583
3-Chloro-4-fluoroaniline
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
bp
227-228 °C (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadena SMILES
Nc1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5ClFN/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H,9H2
Clave InChI
YSEMCVGMNUUNRK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?