Merck
225924
Sigma-Aldrich
LS-Selectride® solution
1.0 M in THF
Sinónimos:
Lithium trisiamylborohydride solution
About This Item
Fórmula lineal:
LiB[CH(CH3)CH(CH3)2]3H
Número de CAS:
Peso molecular:
232.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
1.0 M in THF
densidad
0.903 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Li+].CC(C)C(C)[BH-](C(C)C(C)C)C(C)C(C)C
InChI
1S/C15H34B.Li/c1-10(2)13(7)16(14(8)11(3)4)15(9)12(5)6;/h10-16H,1-9H3;/q-1;+1
Clave InChI
DGIADQRDWIBVOW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant for:
  • Nucleophilic addition reactions
  • Conjugate reduction-initiated cyclization reactions
Información legal
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
1 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)