Merck
224766
Sigma-Aldrich
N-Methylcaprolactam
99%
Sinónimos:
Hexahydro-1-methyl-2H-azepin-2-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H13NO
Número de CAS:
Peso molecular:
127.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.484 (lit.)
bp
106-108 °C/6 mmHg (lit.)
densidad
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN1CCCCCC1=O
InChI
1S/C7H13NO/c1-8-6-4-2-3-5-7(8)9/h2-6H2,1H3
Clave InChI
ZWXPDGCFMMFNRW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
N-Methylcaprolactam was used to study the inhibition mechanism of poly-[N-vinylcaprolactam] (PVCAP) and its related compounds against hydrate formation.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Michika Ohtake et al.
The journal of physical chemistry. B, 109(35), 16879-16885 (2006-07-21)
Poly-[N-vinylcaprolactam] (PVCAP) and its related compounds are specific polymeric compounds for inhibiting hydrate formation. To clarify the inhibition mechanism of these compounds on hydrate nucleation at the molecular level, we measured the mass spectra of clusters generated from the fragmentation
Ilnaz T Rakipov et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(5) (2021-04-04)
In the present work, the thermochemistry of solution, solvation, and hydrogen bonding of cyclic amides in proton acceptor (B) and proton donor (RXH) solvents were studied. The infinite dilution solution enthalpies of δ-valerolactam, N-methylvalerolactam, ε-caprolactam, and N-methylcaprolactam were measured at