22133
(−)-α-Cedrene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(1S,2R,5S)-2,6,6,8-Tetramethyltricyclo[5.3.1.01.5]undec-8-ene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −88±1°, c = 10% in ethanol
índice de refracción
n20/D 1.498
bp
261-262 °C (lit.)
densidad
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H]3C[C@@]12CC=C3C
InChI
1S/C15H24/c1-10-7-8-15-9-12(10)14(3,4)13(15)6-5-11(15)2/h7,11-13H,5-6,8-9H2,1-4H3/t11-,12+,13+,15+/m1/s1
Clave InChI
IRAQOCYXUMOFCW-OSFYFWSMSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?