Merck
208108
Sigma-Aldrich
Barium titanate(IV)
powder, <3 μm, 99%
Sinónimos:
Titanium barium oxide
About This Item
Fórmula lineal:
BaTiO3
Número de CAS:
Peso molecular:
233.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: barium
reagent type: catalyst
reagent type: catalyst
core: titanium
tamaño de partícula
<3 μm
densidad
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1;
Clave InChI
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Barium titanate(IV) possess piezoelectric, ferroelectric, dielectric and thermoelectric properties. It is a biocompatible ceramic and is therefore used generally in drug delivery.
It has been used:
  • As a precursor to synthesize barium titanate microfibres to be used as building blocks for self-assembled nanoelectronic devices.
  • In multi-material nanoscale 3D printing for developing capacitors, inductors and resistors.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Experimental studies on 3D printing of barium titanate ceramics for medical applications.
Schult M, et al.
Current Directions in Biomedical Engineering, 2(1), 95-99 (2016)
Barium titanate nanoparticles: promising multitasking vectors in nanomedicine.
Genchi GG, et al.
Nanotechnology, 27(23), 232001-232001 (2016)
Nanoscale 3D printing process using aerodynamically focused nanoparticle (AFN) printing, micro-machining, and focused ion beam (FIB)
Ahn SH, et al.
CIRP Annals, 64(1), 523-526 (2015)
Preparation of Nanoporous Fibers of BaTiO3 via Electrospinning of BaTiO3/PVC and Thermal Treatment Effects.
Suaste-Gomez E, et al.
Ferroelectrics, 482(1), 1-10 (2015)
An efficient approach to derive hydroxyl groups on the surface of barium titanate nanoparticles to improve its chemical modification ability.
Chang SJ, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 329(2), 300-305 (2009)