Merck
203963
Sigma-Aldrich
Palladium(II) iodide
≥99.98% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
I2Pd
Número de CAS:
Peso molecular:
360.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Ensayo
≥99.98% trace metals basis
Formulario
powder and chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: palladium
impurezas
≤200 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
mp
350 °C (dec.) (lit.)
densidad
6.003 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
I[Pd]I
InChI
1S/2HI.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)