Merck
202029
Sigma-Aldrich
Metanil Yellow
Dye content 70 %
Sinónimos:
3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, Acid Yellow 36
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H14N3NaO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
375.38
Número de índice de color:
13065
Beilstein:
3831568
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Formulario
solid
Nivel de calidad
composición
Dye content, 70%
técnicas
titration: suitable
pH
1.5-2.7, red to yellow
λmáx.
414 nm
ε (coeficiente de extinción)
≥18500 at 415.0-419.0 nm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)\N=N\c2ccc(Nc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-8-4-7-17(13-18)21-20-16-11-9-15(10-12-16)19-14-5-2-1-3-6-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/b21-20+;
Clave InChI
NYGZLYXAPMMJTE-ANVLNOONSA-M
Aplicación
Metanil yellow has been used for staining of leukocyte granules. It is also used as a counterstain in microscopic sections.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Metanil yellow is an azo dye. It is used as a counterstain in PAS (periodic acid-Schiff)/iron-hematoxylin stained sections to increase contrast. Metanil yellow changes its color from red at pH 1.2 to yellow at pH 2.3.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
An Improved Stain for Connective Tissue Cells in Plastic-Embedded Sections
Cannon M S
Laboratory Medicine, 10, 783?785-783?785 (1979)
Cellular Localization of Latent Murine Cytomegalovirus
Koffron A J, et.al.
Journal of Virology, 72, 95-103 (1998)
Enhancement of histological detail using metanil yellow as counterstain in periodic acid Schiff's hematoxylin staining of glycol methacrylate tissue sections.
Quintero-Hunter I, et.al.
Biotechnic & Histochemistry, 66, 169-172 (1991)
R. W. Sabnis
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)
Photocatalytic degradation of azo dye Metanil Yellow: Optimization and kinetic modeling using a chemometric approach
Sleiman M
Applied Catalysis. B, Environmental, 77, 1-2 (2007)