201677
Janus Green B
certified by the BSC, certified by the Biological Stain Commission, Dye content 65 %
Sinónimos:
3-Diethylamino-7-(4-dimethylaminophenylazo)-5-phenylphenazinium chloride, Diazin Green S, Union Green B
About This Item
Productos recomendados
grado
certified by the Biological Stain Commission
Agency
certified by the BSC
Formulario
powder
composición
Dye content, 65%
técnicas
microbe id | staining: suitable
color
black
very dark brown
very dark green
λmáx.
395 nm
660 nm (2nd)
ε (coeficiente de extinción)
≥28000 at 651-677 nm in ethanol: water (1:1) at 0.01 g/L
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2nc3ccc(cc3[n+](-c4ccccc4)c2c1)\N=N\c5ccc(cc5)N(C)C
InChI
1S/C30H31N6.ClH/c1-5-35(6-2)26-17-19-28-30(21-26)36(25-10-8-7-9-11-25)29-20-23(14-18-27(29)31-28)33-32-22-12-15-24(16-13-22)34(3)4;/h7-21H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
XXACTDWGHQXLGW-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)