201464
Variamine Blue RT Salt
Sinónimos:
4-Aminodiphenylamine diazonium sulfate, 4-Diazodiphenylamine sulfate, Azoic Diazo Component 22, Azoic Diazo No. 22
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
solubilidad
1 M HCl: 10 mg/mL
λmáx.
377 nm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OS([O-])(=O)=O.N#[N+]c1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H10N3.H2O4S/c13-15-12-8-6-11(7-9-12)14-10-4-2-1-3-5-10;1-5(2,3)4/h1-9,14H;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
FMRQRWPEQSPSDG-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Studied with Alkaline Phosphatase-loaded
Erythrocyte Ghosts?