19905
tert-Butyl(chloro)dimethylsilane
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMSCl
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
solid
mp
86-90 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
Clave InChI
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?