196711
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzonitrile
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.442 (lit.)
bp
162-164 °C (lit.)
densidad
1.532 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadena SMILES
Fc1c(F)c(F)c(C#N)c(F)c1F
InChI
1S/C7F5N/c8-3-2(1-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10
Clave InChI
YXWJGZQOGXGSSC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
29 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?