Merck
195936
Sigma-Aldrich
3-(Perfluorobutyryl)-(+)-camphor
96%
Sinónimos:
(+)-3-(Heptafluorobutyryl)-(+)-camphor, 3-(Perfluorobutyryl)-D-camphor
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H15F7O2
Número de CAS:
Peso molecular:
348.26
Beilstein:
2306496
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
actividad óptica
[α]20/D +125°, c = 2.6 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
bp
60-70 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidad
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadena SMILES
CC1(C)C2CC[C@@]1(C)C(=O)C2C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H15F7O2/c1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(22)7(6)9(23)12(15,16)13(17,18)14(19,20)21/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?,11+/m1/s1
Clave InChI
PEWOESYEGLBLNR-XGLFCGLISA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
3-(Perfluorobutyryl)-(+)-camphor can be used:
  • As a ligand in the synthesis of chiral europium complex for optoelectronic and photonic applications.
  • As a ligand in the preparation of sodium tetrakis(3-heptafluorobutylryl-(+)-camphorato) Ln(III) complexes applicable as chemical sensors and NMR shift reagents.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Novel Configurational Structures of Sodium Tetrakis (3-heptafluorobutylryl-(+)-camphorato) Ln (III) Complexes with a Trapped Na+ by Na+?FC Interactions in the Solid State and in Solution
Shirotani D, et al.
Inorganic Chemistry, 45(16), 6111-6113 (2006)
Highly circularly polarized electroluminescence from a chiral europium complex
Zinna F, et al.
Advanced Materials, 27(10), 1791-1795 (2015)