185396
Tetrahydrofurfuryl alcohol
99%
Sinónimos:
NSC 15434, Tetrahydro-2-furanmethanol
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.52 (vs air)
presión de vapor
2.3 mmHg ( 39 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
lim. expl.
9.7 %
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
solubilidad
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
densidad
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
cadena SMILES
OCC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?