183466
4-Nitrophenethyl alcohol
99%
Sinónimos:
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
bp
177 °C/16 mmHg (lit.)
mp
59-62 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
nitro
cadena SMILES
OCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c10-6-5-7-1-3-8(4-2-7)9(11)12/h1-4,10H,5-6H2
Clave InChI
IKMXRUOZUUKSON-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?