182265
Poly(methyl methacrylate)
Sinónimos:
PMMA
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
temp. de autoignición
580 °F
temperatura de transición
Tg (DSC) 105 °C (midpoint)
solubilidad
H2O: insoluble
densidad
1.200 g/cm3
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
Clave InChI
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Some studies report its use as
PMMA-titania hybrid optical thins films
PMMA/polystryrene/clay nanocomposites
PMMA/polyurethane/carbon black nanocomposites for methanol fuel cells.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
The detection and quantification of biomarkers are essential for medical diagnostics, environmental monitoring, and bioresearch.
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.