164674
Triethyloxonium hexachloroantimonate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
grupo funcional
ether
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC[O+](CC)CC.Cl[Sb-](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H15O.6ClH.Sb/c1-4-7(5-2)6-3;;;;;;;/h4-6H2,1-3H3;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
Clave InChI
QHWUSZRAYQUNCY-UHFFFAOYSA-H
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)