160504
9-Fluorenemethanol
99%
Sinónimos:
9-(Hydroxymethyl)fluorene, 9-Fluorenylmethanol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
105-107 °C (lit.)
solubilidad
methanol: soluble 50 mg/mL, clear (very hazy colorless to yellow and Colorless to Green-Yellow)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H12O/c15-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14-15H,9H2
Clave InChI
XXSCONYSQQLHTH-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)