157422
Isovaleryl chloride
98%
Sinónimos:
3-Methylbutyryl chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.416 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
densidad
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadena SMILES
CC(C)CC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
ISULZYQDGYXDFW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- furanodictines A and B
- tetrapeptide amide, S-benzyl-L-cysteinyl-L-prolyl-L-leucylglycinamide
- (+)-blastmycinone
- (R)- and (S)-2-methyl-4-octanol, aggregation pheromone of some sugarcane weevils
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
31 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?