15295
Boc-7-Ahp-OH
≥99.0% (T)
Sinónimos:
7-(Boc-amino)enanthic acid, 7-(Boc-amino)heptanoic acid, Boc-7-aminoheptanoic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (T)
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
56-60 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-7-5-4-6-8-10(14)15/h4-9H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
Clave InChI
HJENAZQPOGVAEK-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)