Merck
145610
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)benzonitrile
95%
Sinónimos:
α-Bromo-m-tolunitrile, 3-Cyanobenzyl bromide
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2C6H4CN
Número de CAS:
Peso molecular:
196.04
Beilstein:
742356
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
mp
93-96 °C
grupo funcional
bromo
nitrile
cadena SMILES
BrCc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5H2
Clave InChI
CVKOOKPNCVYHNY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
3-(Bromomethyl)benzonitrile undergoes Suzuki cross-coupling reaction with bis(pinacolato)diboron.
Aplicación
3-(Bromomethyl)benzonitrile was used in the synthesis of 3-(bromomethyl)benzaldehyde.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lydia C Gilday et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(23), 7092-7097 (2012-05-09)
Triazole and triazolium groups have been integrated into a zinc(II) metalloporphyrin-based structural framework to produce two porphyrin-cages for anion sensing applications. UV/visible spectroscopic titration investigations reveal both host systems exhibit strong anion binding affinities, with the positively-charged triazolium-porphyrin cage capable
Synthesis of benzylic boronates via palladium-catalyzed cross-coupling reaction of bis (pinacolato) diboron with benzylic halides.
Giroux A.
Tetrahedron Letters, 44(2), 233-235 (2003)