137677
2-Bromobenzoic acid
97%
Sinónimos:
o-Bromobenzoic acid
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
>1 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
147-150 °C (lit.)
solubilidad
95% ethanol: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to yellow
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Clave InChI
XRXMNWGCKISMOH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>212.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 100 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?