135321
Trimethylphenylammonium bromide
98%
Sinónimos:
Phenyltrimethylammonium bromide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
técnicas
titration: suitable
mp
215 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Br-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.BrH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
GNMJFQWRASXXMS-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?