133760
trans-Cinnamic acid
97%
Sinónimos:
trans-3-Phenylacrylic acid, Cinnamic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
300 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadena SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
Clave InChI
WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
160 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)