132942
Bromoform
contains 1-3% ethanol as stabilizer, 96%
Sinónimos:
Tribromomethane
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
8.7 (vs air)
presión de vapor
5 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
96%
Formulario
liquid
contiene
1-3% ethanol as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.595 (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
mp
5-8 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 800 part
acetone: miscible
alcohol: miscible
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
oil: miscible
petroleum ether: miscible
densidad
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
Clave InChI
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
106.3 °F - closed cup - (own results)
Punto de inflamabilidad (°C)
41.3 °C - closed cup - (own results)
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?