112046
2-Methyl-2-propen-1-ol
98%
Sinónimos:
β-Methallyl alcohol, ‘Isobutenol’
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
bp
113-115 °C (lit.)
densidad
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CC(=C)CO
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h5H,1,3H2,2H3
Clave InChI
BYDRTKVGBRTTIT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?