108995
Methyl thioglycolate
95%
Sinónimos:
Methyl mercaptoacetate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
reaction type: [1,2]-Wittig Rearrangement
índice de refracción
n20/D 1.466 (lit.)
bp
42-43 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
thiol
cadena SMILES
COC(=O)CS
InChI
1S/C3H6O2S/c1-5-3(4)2-6/h6H,2H2,1H3
Clave InChI
MKIJJIMOAABWGF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- 3-carbomethoxy-4- oxotetrahydrothiopyran, 2- and 4-carbomethoxy-3-oxotetrahydrothiophene
- methyl thioglycolate and aminoethanethiol conjugated gold nanorods.
A General Strategy for Organocatalytic Activation of C–H Bonds via Photoredox Catalysis: Direct Arylation of Benzylic Ethers
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
56 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?