Merck
107999
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl p-toluenesulfonate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4SO3CH2CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
234.70
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.529 (lit.)
bp
153 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidad
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
tosylate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCCl
InChI
1S/C9H11ClO3S/c1-8-2-4-9(5-3-8)14(11,12)13-7-6-10/h2-5H,6-7H2,1H3
Clave InChI
ZXNMIUJDTOMBPV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Chloroethyl p-toluenesulfonate was used to develop method for the determination of a variety of hydrophobic aromatic sulfonates by micellar electrokinetic chromatography.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sille Ehala et al.
Journal of chromatography. A, 1161(1-2), 322-326 (2007-07-14)
Two different buffer systems for the separation of 12 aromatic hydrophobic sulfonates by micellar electrokinetic chromatography (MEKC) were developed. The following buffer systems were used: aqueous phosphate buffers containing either cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) or sodium dodecyl sulfate (SDS). Eleven aromatic