107271
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
98%
Sinónimos:
α-Chlorohydrin, α-Glycerol chlorohydrin, α-Monochlorohydrin, 3-MCPD
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.04 mmHg ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.480 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
densidad
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadena SMILES
OCC(O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
Clave InChI
SSZWWUDQMAHNAQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Kidney, Testes
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?