Sienta la atmósfera aquí
Es muy sencillo detectar la contaminación microbiana con el nuevo muestreador microbiano en gases comprimidos MAS-100 Atmos®
MUESTREO DE GASES COMPRIMIDOS PARA SUPERVISIÓN MEDIOAMBIENTAL
Nunca ha sido tan sencillo, seguro y fácil cumplir con la normativa para detectar la contaminación microbiana en muestras gaseosas que con el nuevo instrumento MAS-100 Atmos®.
- SENCILLO, gracias a los pasos totalmente automatizados, cuatro programas de gas predefinidos y una interfaz de pantalla táctil fácil de usar. Además, el instrumento es compacto, portátil y funciona con pilas.
- SEGURO, porque hemos automatizado la regulación del caudal para los tipos de gas seleccionables en los rangos de presión actuales, así como el ciclo de descompresión de los gases presurizados y hemos minimizado los errores de manipulación.
- CONFORME al título 21 CFR Parte 11 con relación a la gestión de usuarios, inicio de sesión de usuario seguro y pasos de trabajo totalmente trazables.
- EFICIENTE debido al impacto de los microorganismos bajo presión para evitar el riesgo de lesiones causadas por una descompresión rápida. La velocidad de impactación es idéntica a la del muestreador atmosférico MAS-100 NT®.
Descargue nuestro folleto para saber más sobre el muestreador microbiano de gases comprimidos MAS-100 Atmos®
ELIJA SU NIVEL DE DIGITALIZACIÓN Y CONECTIVIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
El muestreador de gas comprimido MAS-100 Atmos® tiene un software integrado que le permite elegir el nivel de digitalización que precisa. Las 3 opciones de procedimiento de trabajo disponibles son:
- Nivel 0: Sin digitalizar y de libre acceso
- Nivel 1: Gestión de usuarios conforme a la norma 21 CFR Parte 11, con clave de hardware
- Nivel 2: Procedimientos de trabajo y programas de software totalmente informatizados para una supervisión ambiental conforme a la normativa
Seminario virtual: Microbial Sampling of Compressed Gases using the MAS-100 Atmos®Air Sampler
Los gases comprimidos se emplean en diferentes etapas de muchos procesos de fabricación industrial. Por consiguiente los análisis microbianos de gases comprimidos constituyen una parte importante de los programas de control de la contaminación. Algunos de los métodos de análisis de gases son complicados de ejecutar de forma aséptica y es difícil asegurar la seguridad total del operario y el cumplimiento de la normativa. Todo esto depende del sistema de gas en sí o del dispositivo de muestreo.
Vea nuestro seminario virtual y las preguntas frecuentes para descubrir todas las características principales de la solución de control microbiológico para gas comprimido MAS-100 Atmos® de última generación para una seguridad máxima con total cumplimiento de la normativa.
PREGUNTE POR EL MUESTREADOR DE GAS COMPRIMIDO MAS-100 ATMOS®
Póngase en contacto con nuestros expertos en supervisión medioambiental para solicitar más información sobre el nuevo muestreador microbiano en gases comprimidos MAS-100 Atmos® .
Artículos relacionados
- Environmental Monitoring solutions ensure cleanroom reliability with microbial air, gas, surface, and personnel monitoring products.
- IsoBag™ ease the environmental monitoring workflow in aseptic production isolator
- Settle plates for isolators and critical cleanrooms
- Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
- High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.
Network error: Failed to fetch