Eliminación de virus de las etapas posteriores de su proceso de AcM
El procesamiento en las etapas finales de la producción de anticuerpos monoclonales (mAb) reduce los niveles del virus mediante su eliminación o su inactivación. Con independencia de la tecnología, los biofabricantes deben demostrar las capacidades de purificación de los diferentes pasos finales como parte del proceso de evaluación de la seguridad vírica.
Las etapas finales de procesamiento consisten normalmente en:
- Cromatografía: eliminación del virus por afinidad de unión, carga o hidrofobicidad
- Tratamiento químico: reducción del virus por inactivación
- Filtración: eliminación del virus mediante exclusión por tamaño, un paso fundamental para demostrar la inocuidad vírica en la mayoría de los procesos finales
- Demostración de eficacia
Categorías destacadas
Separación maestra de biomoléculas con cromatografía de intercambio iónico (IEX). Nuestras resinas aniónicas y catiónicas sobresalen en la purificación de moléculas terapéuticas, AcM, proteínas, y más.
Mejore la seguridad y el cumplimiento biofarmacéuticos con nuestras soluciones de inactivación de virus, como la pasteurización y el tratamiento a pH bajo.
Prueba eficiente de la integridad del filtro: eleve el control de calidad con Integritest® 5, que ofrece puntos de burbuja, difusión y pruebas hidrófobas en línea o fuera de línea.
La filtración de virus en medios de cultivo celular y procesos de la fase de transformación posterior mejora la seguridad de los fármacos al minimizar la contaminación y garantizar la depuración vírica.
Cromatografía
Para conseguir los objetivos de eliminación vírica, la mayoría de los procesos posteriores incluyen al menos dos operaciones de cromatografía. Una solución típica es la captura de la proteína A, seguida de cromatografía de intercambio iónico (IEX), compuesta por cromatografía de intercambio catiónico (CEX) para reducir los niveles agregados de anticuerpos y cromatografía de intercambio aniónico (AEX) para eliminar las proteínas y el ADN residuales de la célula anfitriona. En determinadas condiciones, tanto la CEX como la AEX pueden contribuir a la toxicidad vírica.
Tratamiento químico
Los productos químicos utilizados para la inactivación del virus deben cumplir los mismos estándares de gran calidad que otras materias primas. Los productos químicos seleccionados deben fabricarse o purificarse según las normas de las GMP (basadas en la guía de GMP IPEC - PQG para excipientes farmacéuticos, 2006) para una pureza elevada constante a fin de garantizar la fiabilidad del proceso. Los productos químicos con paquetes de análisis y documentación completos simplifican el proceso de cumplimiento.
Filtración
La eliminación del virus mediante filtración se basa normalmente en el tamaño, y la mayoría de los procesos de producción de mAb depende de la filtración para proporcionar niveles elevados de reducción de virus encapsulados y no encapsulados. La filtración del virus se considera una etapa sólida para la depuración vírica y es relativamente insensible a las condiciones del proceso. Sin embargo, la presencia de agregados de proteínas y otras especies incrustantes traza puede afectar negativamente al rendimiento de los filtros de virus, lo que obliga a aumentar la superficie de filtración. Para una mayor eficiencia de filtración, puede incorporarse una etapa de prefiltración para eliminar las especies bloqueantes, lo que conlleva mejoras significativas en la capacidad de filtración del virus, el flujo y los costes generales de la filtración vírica.
Demostración de eficacia
Los fabricantes de biofármacos deben evaluar la capacidad de las operaciones unitarias seleccionadas para inactivar o eliminar contaminantes potenciales en su proceso de fabricación posterior. Las autoridades sanitarias exigen los resultados de dichos estudios en las solicitudes de autorización de producto en fase de investigación clínica (IND). La comprensión de estas expectativas normativas es un componente clave del diseño del estudio de depuración, que informa de la estrategia general de seguridad vírica del fabricante.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- Viral safety in bioprocessing relies on a framework of (1) preventing contamination, (2) detecting contamination, and (3) removing or inactivating viral contaminants.
- La prevención de virus adventicios en los biorreactores es crucial; los fabricantes implementan medidas en la fase de elaboración para salvaguardar la fabricación bioterapéutica.
- Las pruebas moleculares mejoran la inocuidad vírica y la rapidez con la que los fabricantes de productos biotecnológicos obtienen resultados de las materias primas y los productos intermedios.
- La fabricación de anticuerpos monoclonales requiere soluciones escalables que garanticen una elevada concentración terapéutica y seguridad del proceso para la inmunoterapia.
- El programa de desarrollo acelerado de AcM suministra fármacos GMP nueve meses después de la transfección. Hemos diseñado el programa mAbExpress™ con el fin de que sea rápido, rentable y apropiado para las primeras fases clínicas de su programa, con respaldo normativo en todo momento.
- Ver todo (14)
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]
o llame al +1 (800) 244-1173
Más apoyo técnico
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Calculadoras y aplicaciones
Caja de herramientas de la página web: herramientas y recursos de investigación científica para química analítica, ciencias de la vida, síntesis química y ciencia de los materiales.
- Customer Support Request
Soporte al cliente que incluye ayuda con pedidos, productos, cuentas y problemas técnicos del sitio web.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Secuencia de trabajo
Detección de la contaminación vírica
Análisis de la presencia de virus y otros agentes extraños en bancos celulares, materias primas e intermediarios de procesos.
Producción de anticuerpos monoclonales
La producción de anticuerpos monoclonales radica en un enfoque muy basado en plantillas utilizado para producir inmunoterapias. Se requieren soluciones sólidas y escalables de los procesos en cada etapa para garantizar una elevada concentración terapéutica y la seguridad de los procesos, al tiempo que se abordan con éxito las preocupaciones relativas a la velocidad de comercialización y la contención de los costes.
Seminarios virtuales relacionados
Nuestro jefe de gestión de proyectos comenta con un especialista técnico la preparación de un estudio de depuración vírica desde la perspectiva del cliente.
Descubra cómo las tecnologías de prefiltración pueden aumentar de manera significativa el rendimiento de su filtro de depuración vírica.
Esta presentación describe un caso práctico utilizando membranas de filtración Viresolve® Pro donde se caracteriza el rendimiento de retención de virus tras interrupciones del proceso.
En este seminario virtual, aprenderá a simplificar el diseño del estudio de validación, a identificar los procesos cruciales y los parámetros de alimentación que afectan a la retención de virus, y a compilar un sólido paquete para la presentación de solicitudes de registro.