Principaux documents
33144
Supelco
Flacons (vials), bouchon à sertir, flacon à sérum
volume 10 mL, amber glass bottle, O.D. × H 25 mm × 50 mm, pkg of 288 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Matériaux
amber glass bottle
Caractéristiques
autoclavable
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 288 ea
D.E. × H
25 mm × 50 mm
Volume
10 mL
Raccords
thread for 20 mm
Description générale
Ces flacons sont fabriqués à partir de verre clair, borosilicaté.