Principaux documents
27165
Supelco
Bouchon à vis, phénolique, avec orifice
black phenolic hole cap, for use with 15 mL vial with 18-400 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
black phenolic hole cap
Taille du filetage
18-400
Caractéristiques
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
149 °C temp. limit
Diam. × H
20 mm × 11.3 mm
Diam. des orifices
12 mm
Raccords
thread for 18-400
Compatibilité
for use with 15 mL vial with 18-400 thread
Description générale
Les capsules à visser sont disponibles en version avec orifice pour y placer un septum. Les capsules phénoliques avec orifice peuvent supporter une température maximale de 149 °C.