27162
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear glass vial
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
21 mm × 70 mm × 12 mm
Volume
15 mL
Raccords
thread for 18-400
Catégories apparentées
Application
Application
Nécessaire, mais non fourni
Produit(s) apparenté(s)
Les clients ont également consulté
Chromatograms