24154
Colonne capillaire pour la GC VOCOL®
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.50 μm
Synonyme(s) :
FS CAP VOCOL 60 M 1,5 UM 0,25 MM®
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Niveau de qualité
Agence
EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2
NIOSH 1003
suitable for EPA 601
Paramètres
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
42
df
1.50 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
60 m × 0.25 mm
Application(s)
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
Type de colonne
capillary intermediate polar
Catégories apparentées
Description générale
Code USP : Aucun
Phase :
- greffée
- Déposée
- ≤0,32 mm D.I., <2 μm : De sub-ambiante à 250 °C (isotherme ou programmée)
- ≤0,32 mm D.I., ≥2 μm : De sub-ambiante à 230 °C (isotherme ou programmée)
- ≥0,53 mm D.I., <2 μm : De sub-ambiante à 250 °C (isotherme ou programmée)
- ≥0,53 mm D.I., ≥2 μm : De sub-ambiante à 230 °C (isotherme ou programmée)
Application
Autres remarques
Les clients ont également consulté
Articles
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
Contenu apparenté
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
La chromatographie en phase gazeuse permet de séparer des composés volatils en phase gazeuse. Elle est utilisée dans différentes industries pour le contrôle qualité.
La chromatographie en phase gazeuse permet de séparer des composés volatils en phase gazeuse. Elle est utilisée dans différentes industries pour le contrôle qualité.
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique