Principaux documents
28046-U
Supelco
Equity-1
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Synonyme(s) :
GC column, Equity-1, poly(dimethyl siloxane)
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
eCl@ss :
32119290
Nomenclature NACRES :
SB.54
Matériaux
fused silica
Niveau de qualité
Agence
ASTM® D1945,D3710,D4815,D5442,D5580,D7096
EN 14110
EPA 8015,TO-17
GPA 2186,2286
NIOSH 1403,1500/1501,2542
OSHA 53,56
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Paramètres
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
Valeur bêta
250
df
0.25 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
Groupe de la matrice active
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
Application(s)
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum
Type de colonne
capillary non-polar
Description générale
Application: This column is designed for general purpose applications where a non-polar column is required. Analytes will be separated primarily according to boiling point.
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
  • Bonded
  • Poly(dimethyl siloxane)
Temp. Limits:
  • ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed)
  • ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Autres remarques
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
Protocoles
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Contenu apparenté
La chromatographie en phase gazeuse est une technique analytique courante permettant de séparer et d'analyser des composés volatils en phase gazeuse. La GC est appliquée dans de nombreuses industries pour le contrôle qualité, et pour identifier et/ou quantifier les composés d'un mélange.
La chromatographie en phase gazeuse est une technique analytique courante permettant de séparer et d'analyser des composés volatils en phase gazeuse. La GC est appliquée dans de nombreuses industries pour le contrôle qualité, et pour identifier et/ou quantifier les composés d'un mélange.
La chromatographie en phase gazeuse est une technique analytique courante permettant de séparer et d'analyser des composés volatils en phase gazeuse. La GC est appliquée dans de nombreuses industries pour le contrôle qualité, et pour identifier et/ou quantifier les composés d'un mélange.
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Afficher tout
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCAfficher plus