Z642967
Greiner round bottom tubes, polypropylene
tube capacity 1.3 mL, tube diam. × L 8.5 mm × 44 mm
Synonyme(s) :
centrifuge tube, culture tube, plastic centrifuge tube, plastic culture tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
natural tube
polypropylene
round bottom tube
Caractéristiques
RCF 5,800 × g
Conditionnement
case of 1000
Fabricant/nom de marque
Greiner 102201
Disponibilité
available only in EU
Capacité du tube
1.3 mL
Tube, diam. × L
8.5 mm × 44 mm