Z617806
Greiner round bottom tubes, polystyrene
test tube, 14 mL, 17 x 100 mm, polystrene, round (U) bottom
Synonyme(s) :
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless tube
polystyrene tube
round bottom tube
round bottom
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
graduations: no
Conditionnement
pack of 1500
Fabricant/nom de marque
Greiner 187101
Capacité
14 mL
Diam. × L
17 mm × 100 mm
Diamètre
17 mm
Couleur
colorless
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- High transperancy
- Polystyrene tubes possess high clarity due to which it is beneficial for optical measurements.