CLS352052
Corning® Falcon® Round Bottom Test Tubes
capacity 5 mL, cap: no, sterile, case of 500
Synonyme(s) :
culture tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
round polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap: no
Conditionnement
case of 500
Fabricant/nom de marque
Corning 352052
Capacité
5 mL
Application
Liquid Handling
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.