Principaux documents
Z273910
Sigma-Aldrich
Détecteur de fuite liquide SNOOP®
for reaching places with limited accessibility
Synonyme(s) :
SNOOP® Liquid Leak Detector
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.51
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Description générale
Nontoxic, nonflammable and leaves no residue. 8 oz, squeezable bottle with tube extendable to 12 in.
Autres remarques
Nous déconseillons l′utilisation de détecteurs de fuite liquides avec les systèmes à colonnes capillaires.
Informations légales
SNOOP is a registered trademark of Swagelok Company
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable