Principaux documents
20562
Supelco
Débitmètres à bulles
flow meter volume 10 mL, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
DÉBITMÈTRE 10 CC UNITAIRE
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
Conditionnement
pkg of 1 ea
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Volume du débitmètre
10 mL
Description générale
Bubble flowmeter is a simple and precise way to measure flow rates of gases. It is the most common device for measuring a volumetric flow rate. This unit has a buret of appropriate volume fitted with rubber bulb at the bottom and a side arm. Air is passed into the buret and the bulb filled with soap solution is squeezed. This causes a soap bubble to enter the buret. The time taken for the bubble to travel in considered as known volume, used to calculate the flow rate.
Utiliser ces débitmètres à bulle pour vérifier le diviseur ou le débit du détecteur, ou pour calibrer les pompes personnelles pour un échantillonnage précis de l′air. Les débitmètres à bulle sont gradués de la façon suivante : 10 mL par graduations de 1 mL ; 25 mL par 5mL ; 50 mL par 10 mL ; 100 mL par 20 mL ; 500 mL par 50 mL ; 1000 mL par 100 mL. Les débitmètres de 500 mL et 1000 mL peuvent servir à mesurer des débits positifs ou négatifs.
Application
Bubble flowmeter may be used to manually control the flow at the system outlet during analysis of perfluorobutane (PFB) in the exhaled rat air using respiration-metabolism chamber system and a GC-MS method. Bubble flowmeters can be used to check splitter or detector flow or to calibrate personal pumps for accurate air sampling.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Arthur C. Stern
Air Pollution: Measuring, Monitoring, and Surveillance of Air Pollution , 160-160 (1976)
The accuracy of the bubble meter method for gas flow measurements
Levy, A
Journal of Scientific Instruments, 41, 449-453 (1964)
Steinar Uran et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 39(3-4), 746-751 (2005-06-21)
Sonazoid is a new contrast agent for ultrasound imaging comprising an aqueous suspension of lipid-stabilised perfluorobutane (PFB) gas microbubbles. A respiration-metabolism chamber system was developed to collect exhaled air following intravenous administration of Sonazoid to rats. Analysis of PFB in