Principaux documents
115851
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,3-dimethylbenzene
98%
Synonyme(s) :
2-Bromo-m-xylene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.06
Beilstein:
1929780
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.555 (lit.)
pb
206 °C (lit.)
Pf
−10 °C (lit.)
Densité
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(C)c1Br
InChI
1S/C8H9Br/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
MYMYVYZLMUEVED-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromo-1,3-dimethylbenzene has been used to prepare 2,2′,4,6,6′-pentamethylbiphenyl[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Andreas Schmidt et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(17), 2995-2997 (2010-04-14)
The catalyst system consisting of 3,3'-(3,4-bis(dichloro-methylene)cyclobut-1-ene-1,2-diyl)bis(1-methyl-1H-imidazolium) bis(tetrafluoroborate), Pd(OAc)(2) and NaOtBu in toluene proved to be very effective for a broad variety of Suzuki-Miyaura reactions at room temperature. It is also suited for the synthesis of sterically hindered compounds including 2,6-di-tert-butyl-2'-substituted