V900859
Sodio dodecil solfato
Vetec™, reagent grade, ≥98%
Sinonimo/i:
Dodecil sodio solfato, Dodecil solfato, Lauril solfato, SDS, Sodio lauril solfato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Descrizione
anionic detergent
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥98%
PM
288.38 g/mol
tecniche
HPLC: suitable
Punto di fusione
204-207 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C