Documenti fondamentali
V900375
Sigma-Aldrich
Adenine hemisulfate salt
Vetec, reagent grade, ≥99%
Sinonimo/i:
6-Aminopurine hemisulfate salt, Adenine sulfate salt
About This Item
Formula condensata:
C5H5N5 · 1/2H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.17
Beilstein:
3820263
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
Origine biologica
synthetic
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
≥99%
Stato
powder
Solubilità
0.5 M HCl: 10 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Weixiao Yin et al.
Bio-protocol, 8(9), e2839-e2839 (2018-05-05)
Here, we describe a method that can be used to evaluate the function of predicted signal peptides. This method utilizes the yeast Saccharomyces cerevisiae YTK12 strain and pSUC2 vector in which the pSUC2 vector with fused predicted signal peptide is