V900157
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid dipotassium salt, Dipotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA dipotassium salt, Edathamil, Potassium ethylenediaminetetraacetate dibasic
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
255-280 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
3 M KOH: 160 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
Stringa SMILE
O.O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?